Hlavní dokumenty
48088
Supelco
2-Bromo-1-chloropropane solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6BrCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
agency
EPA 601
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type internal/surrogate
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC(CCl)C
InChI
1S/C3H6BrCl/c1-3(4)2-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
PUJJZGFFAQHYEX-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-1-chloropropane may be used as an internal standard for the quantification of haloacetonitriles and volatile organochlorine compounds in landfill leachates using gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
11 °C - closed cup - Solvent
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Characterization of chlorination by-products in cooling effluents of coastal nuclear power stations
Allonier S-A, et al.
Marine Pollution Bulletin, 38(12), 1232-1241 (1999)
Static headspace versus head space solid-phase microextraction (HS-SPME) for the determination of volatile organochlorine compounds in landfill leachates by gas chromatography
Menendez F C.J, et al.
Talanta, 63(4), 809-814 (2004)