47351
EPA 610-N PAH Kit
analytical standard
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
agency
EPA 610
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
Související kategorie
General description
Essentially, our EPA 610-N PAH kit contains 16 individually packaged polynuclear aromatic hydrocarbon neats for customizing solutions to meet the unique needs of the laboratory. Each PAH has been tested by GC for purity.
Application
Pouze součásti soupravy
- Acenaphthylene .1 g
- Anthracene 5 g
- Benzo[a]anthracene .1 g
- Benzo[a]pyrene .1 g
- Benzo[b]fluoranthene .05 g
- Benzo[ghi]perylene .025 g
- Benzo[k]fluoranthene .05 g
- Chrysene(93%) .1 g
- Dibenzo[a,h]anthracene .1 g
- Fluoranthene 5 g
- Fluorene 5 g
- Indenol[1,2,3-cd]pyrene .01 g
- Naphthalene 5 g
- Phenanthrene 5 g
- Pyrene 5 g
- Acenaphthene 5 g
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?