Hlavní dokumenty
47260-U
Supelco
EPA 8270 Acids Surrogate Spike Mix HC
certified reference material, 10 mg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
agency
EPA 8270
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type surrogate
packaging
ampule of 1 mL
concentration
10 mg/mL each component in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
storage temp.
2-30°C
Other Notes
This certified reference material may be used to identify and quantitate key fatty acid methyl esters in a variety of food products. The complex nature of this mix eliminates the need to purchase multiple mixtures while minimizing expenses.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Popis
    2-Fluorophenol
    Phenol-d6
    2,4,6-Tribromophenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)