Key Documents
43044
Supelco
all-cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid
analytical standard
Synonyma:
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid, DTA
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H36O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
332.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥97% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
TWSWSIQAPQLDBP-DOFZRALJSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)