Key Documents
43002
Supelco
all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid
analytical standard
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H34O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
330.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
YUFFSWGQGVEMMI-JLNKQSITSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)