Hlavní dokumenty
42263
Supelco
Ethyl 4-formamidobenzoate
reference material
Synonyma:
p-Formamidobenzoic acid ethyl ester
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H11NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
193.20
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
grade
reference material
API family
benzocaine
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES string
O=C(OCC)C1=CC=C(NC([H])=O)C=C1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
XXNAVWORVSFFAD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)