41577
7-Ethoxycoumarin
analytical standard
Synonyma:
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-one
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Recommended products
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)