UC283
7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt
≥95% (HPLC)
Synonyma:
2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl-sulfate potassium salt, 7-Sulfooxy-2-oxo-2H-1-benzopyran potassium salt
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
mp
204-205 °C
solubility
H2O: soluble
methanol: soluble
storage temp.
−70°C
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
SVUZPRLQAASRKC-UHFFFAOYSA-M
Application
Packaging
Preparation Note
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)