40353-U
48 Component Indoor Air Standard
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1), ampule of 1 mL
Synonyma:
Indoor Air Quality Calibration Standard, 48 components
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
Application
- Monitoring and analysis of indoor air pollutants: The 48 Component Indoor Air Standard is crucial for the accurate monitoring and characterization of volatile organic compounds (VOCs) within various environments, providing essential data for assessing air quality and exposure risks (Gushit et al., 2022).
- Research on air quality effects on health: This standard aids in the study of the impact of indoor air pollutants on human health, especially in controlled environments where precise quantification of VOCs is necessary to link exposure levels to potential health outcomes (Zwozdziak et al., 2016).
Legal Information
Analyt
signalword
Danger
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
closed cup
flash_point_c
closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?