30141-U
Carbotrap® 300
glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
glass TD tube
agency
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
product line
Carbotrap®
feature
fritted
unconditioned
packaging
pkg of 10 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
matrix
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (packed with Carbotrap C, Carbotrap B, and Carbosieve SIII)
Carbotrap® C Graphitized Carbon Black (GCB)
Carbotrap® Graphitized Carbon Black (GCB)
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Legal Information
Application
Comparable product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.