Hlavní dokumenty
28518-U
Supelco
ASSET® EZ4-ICA Dry Sampler
for sampling isocyanic acid (ICA), for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS, pkg of 40 ea, ASSET®
Synonyma:
ASSET® EZ4 Dry Samplers
About This Item
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Název produktu
ASSET® EZ4-ICA Dry Sampler, pkg of 40 ea
product line
ASSET®
packaging
pkg of 40 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
matrix
DBA-Impregnated Glass Fiber Filter
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for sampling isocyanic acid (ICA)
for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS
Storage and Stability
Store at 4 °C. (Refrigerate upon receipt)
Legal Information
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(3), 340-354 (2013-12-29)
An advanced design of a denuder impactor (DI) sampler has been developed for characterization of possible airborne isocyanate exposure in different particle size fractions. The sampler is equipped with 12 different parallel denuder tubes, 4 impaction stages with the cut-off