28463-U
VOCOL® Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica
Quality Level
agency
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
suitable for EPA 601
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
45
df
1.00 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × I.D.
20 m × 0.18 mm
application(s)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
column type
capillary intermediate polar
Související kategorie
General description
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Other Notes
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.