28449-U
Top Flask with Stopcock
volume 250 mL, neck size 24 mm, pk of 1
packaging
pk of 1
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
capacity
250 mL
neck size
24 mm
volume
250 mL
application(s)
food and beverages
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)