Key Documents
28404-U
Supelco
Empty Dioxin Column
O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
About This Item
UNSPSC Code:
13111000
NACRES:
NB.21
material
glass hardware
packaging
pk of 5
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
I.D. × L
15 mm × 30 cm
O.D. × L
6.35 mm × 35 cm
thread I.D.
24 mm
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 6.35 mm unions
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)