27560-U
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
clear cap, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
PTFE/silicone/PTFE septum
clear cap
feature
closure type clear polypropylene hole cap
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Související kategorie
General description
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)