27212
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Doporučené produkty
material
black polypropylene hole cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
23 mm × 85 mm
volume
22 mL
fitting
thread for 20-400
related product
replacement part
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)