27007
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Doporučené produkty
material
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
17 mm × 60 mm
volume
7 mL
fitting
thread for 15-425
Related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Replacement part
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)