24940-U
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Synonyma:
PURGE TRAP K, O.I. ANALYTICAL 4560
About This Item
Doporučené produkty
product name
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
agency
suitable for EPA 601
application(s)
environmental
compatibility
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.