24654
2L Tedlar® PLV Gas Sampling Bag w/Thermogreen® LB-2 Septa
Synonyma:
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Doporučené produkty
material
Tedlar® PVDF film
agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
description
Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
packaging
pkg of 10 bags
technique(s)
whole air sampling: suitable
W × L
9 in. × 9 in.
maximum volume
2 L
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Monitorování ovzduší se používá k měření úrovně znečišťujících látek v životním prostředí, v průmyslu nebo ve vnitřních prostorách, aby bylo možné posoudit kvalitu ovzduší podle norem stanovených zdravotnickými a regulačními orgány.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.