Hlavní dokumenty
24442
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
Synonyma:
REPL.NEEDLE N10-S-0.63, PK2
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23 ga
description
10R-S-0.63
feature
needle cone tip
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
SGE 037747
needle L × O.D.
42 mm × 0.63 mm
volume
10 μL
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)