24257
SP®-2331 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Synonyma:
SP-2331, 30M .25MM .20UM
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica
agency
suitable for EPA 1613
parameter
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
313
df
0.20 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
column type
capillary highly polar
General description
USP Code: None
Phase:
- Stabilized
- Proprietary
- Subambient to 275 °C (isothermal or programmed)
Application
Other Notes
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.