22470-U
Supelco Ferrule Nut Adapter (fits Agilent injectors and non-MS detectors), hexagonal wrenchtight version
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
Související kategorie
General description
These stainless steel adapters enable you to use general purpose and other 1/16 in. compression ferrules in Agilent GCs. Hexagonal shape allows tightening with a wrench to keep fingers from getting burned.
recommended
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)