Key Documents
21019-U
Supelco
Lapel Clips
pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.24
packaging
pkg of 6 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
LpDNPH cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)