Key Documents
13975
Supelco
trans-2-Octenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyma:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15D3H24NO4
Molekulová hmotnost:
288.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -17.0 to -11.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)