12100AST
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge
About This Item
Doporučené produkty
product name
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Guard Column, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L63
product line
Astec®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
teicoplanin glycopeptide phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å
operating pH
3.8-6.8
separation technique
chiral
Související kategorie
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.