Přeskočit na
Z761036
TPP® TubeSpin bioreactor bottles
capacity 600 mL
Synonyma:
Bioreactor for cell culture, TPP bioreactor, TubeSpin bioreactor, Bioreactor bottles, Laboratory centrifuge bottles, TPP 87600
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
26 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
28 100,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122105
Capacity:
600 mL
Packaging:
pack of 26 ea
28 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pack of 26 ea
manufacturer/tradename
TPP 87600
capacity
600 mL
size
General description
TPP® TubeSpin bioreactor bottles are designed for large-scale screening, optimization, and process of cell suspension system. These bioreactor bottles offer several advantages, including the ability to evaluate small amounts of important parameters during production upscaling, thereby maximizing the number of parallel experiments at the same time. This approach effectively lowers cost and increases the efficiency of the process.
Features and Benefits
  • Conical bottom with filter cap
  • Fit standard centrifuge apparatus
Legal Information
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z760897Z707708Z707716
description
capacity 600 mL
description
filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
description
capacity 50 mL, polypropylene, conical bottom tube
description
capacity 50 mL, polypropylene
manufacturer/tradename
TPP 87600
manufacturer/tradename
TPP 99250
manufacturer/tradename
TPP 91050
manufacturer/tradename
TPP 91051
capacity
600 mL
capacity
-
capacity
50 mL
capacity
50 mL
packaging
pack of 26 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 360 ea
packaging
pack of 320 ea
size
size
93 mm × 93 mm × 143 mm
size
-
size
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)