Přeskočit na
Z761028
TPP® TubeSpin bioreactor tubes
capacity 50 mL
Synonyma:
Bioreactor for cell culture, TPP 87050, TPP bioreactor, TubeSpin bioreactor, bioreactor tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
180 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 000,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121706
14 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pack of 180 ea
manufacturer/tradename
TPP 87050
capacity
50 mL
size
General description
TPP® TubeSpin bioreactor tubes are ideal for large scale screening and optimizing of suspension cell system process development. The crucial parameters for the production upscaling can be analyzed in small amounts. This makes it cost-effective and increases the process efficiency.
Features and Benefits
  • Available in conical or round bottom.
  • Filter cap with partly 5 different openings (A, B, C, D, E) or 10 equal openings.
  • Centrifuge apparatus which is fit standard.
  • Spin: 15′500 x g or 3′500 x g.
  • Provides matching adapter plates for shakers for the cultivation of suspension cells.
Legal Information
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z707716Z707732Z707724
description
capacity 50 mL
description
capacity 50 mL, polypropylene
description
capacity 15 mL, polystyrene, conical
description
capacity 15 mL, polypropylene
size
size
-
size
-
size
-
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
15 mL
capacity
15 mL
manufacturer/tradename
TPP 87050
manufacturer/tradename
TPP 91051
manufacturer/tradename
TPP 91115
manufacturer/tradename
TPP 91015
packaging
pack of 180 ea
packaging
pack of 320 ea
packaging
pack of 800 ea
packaging
pack of 800 ea
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)