Z744071
General Purpose Sealing Film
polypropylene, sterile
About This Item
UNSPSC Code:
41122410
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
material
polypropylene
sterility
sterile
feature
RNase and DNase free
packaging
case of 100 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific GPS-PP-100
parameter
-40-120 °C temp. range
Související kategorie
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)