Z722839
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Rotor, 2 place for microplates, for UNIVERSAL 320
About This Item
UNSPSC Code:
41103900
NACRES:
NB.22
Doporučené produkty
feature
to hold 2 x microtrite plates
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1460
parameter
2,218 max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Související kategorie
General description
Carriers not included.
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)