Přeskočit na
Z617865
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 12 mL, 16 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
Synonyma:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner 160101
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1600 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 050,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121700
Material:
colorless tube, polystyrene tube, round bottom tube, round bottom
Sterility:
non-sterile
Feature:
cap: no, graduations: no
Packaging:
pack of 1600
3 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless tube, polystyrene tube, round bottom tube, round bottom
sterility
non-sterile
feature
cap: no, graduations: no
packaging
pack of 1600
manufacturer/tradename
Greiner 160101
tube capacity
12 mL
tube diam. × L
16 mm × 100 mm
color
colorless
Features and Benefits
Greiner round bottom polystyrene tubes has the following benefits:
  • High transperancy
  • Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.
Legal Information
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z617776Z617857Z617806
description
test tube, 12 mL, 16 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
description
test tube, 20 mL, 16 x 152 mm, polystrene, round (U) bottom
description
capacity 1.3 mL, diam. × L 8.5 mm × 44 mm
description
test tube, 14 mL, 17 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
manufacturer/tradename
Greiner 160101
manufacturer/tradename
Greiner 169101
manufacturer/tradename
Greiner 102270
manufacturer/tradename
Greiner 187101
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
colorless tube, round bottom tube, polystyrene tube
material
colorless tube, polystyrene tube, round bottom tube
material
cap (plugseal), colorless cap, colorless tube, polypropylene cap, polypropylene tube, round bottom
material
colorless tube, polystyrene tube, round bottom tube
feature
cap: no, graduations: no
feature
cap: no, graduations: no
feature
graduations: no, for micro rack tube system (Z642851), with attached strip cap, round (U) bottom
feature
cap: no, graduations: no
tube diam. × L
16 mm × 100 mm
tube diam. × L
16 mm × 152 mm
tube diam. × L
-
tube diam. × L
-
color
colorless
color
colorless
color
-
color
colorless
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)