Přeskočit na
Z617806
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 14 mL, 17 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
Synonyma:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner 187101
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1500 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 200,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121700
Capacity:
14 mL
Material:
colorless tube, polystyrene tube, round bottom tube, round bottom
Sterility:
non-sterile
Feature:
cap: no, graduations: no
Packaging:
pack of 1500
3 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless tube, polystyrene tube, round bottom tube, round bottom
sterility
non-sterile
feature
cap: no, graduations: no
packaging
pack of 1500
manufacturer/tradename
Greiner 187101
capacity
14 mL
diam. × L
17 mm × 100 mm
diam.
17 mm
color
colorless
Features and Benefits
Greiner round bottom polystyrene tubes has the following benefits:
  • High transperancy
  • Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.
Legal Information
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z617776Z617865
description
test tube, 14 mL, 17 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
description
test tube, 20 mL, 16 x 152 mm, polystrene, round (U) bottom
description
test tube, 12 mL, 16 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Greiner 187101
manufacturer/tradename
Greiner 169101
manufacturer/tradename
Greiner 160101
capacity
14 mL
capacity
20 mL
capacity
-
material
colorless tube, round bottom, polystyrene tube, round bottom tube
material
colorless tube, round bottom, round bottom tube, polystyrene tube
material
polystyrene tube, colorless tube, round bottom tube
feature
cap: no, graduations: no
feature
cap: no, graduations: no
feature
graduations: no, cap: no
packaging
pack of 1500
packaging
pack of 1500
packaging
pack of 1600
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)