Přejít k obsahu
Z617776
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 20 mL, 16 x 152 mm, polystrene, round (U) bottom
Synonyma:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner 169101
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121700
Capacity:
20 mL
Material:
colorless tube, polystyrene tube, round bottom tube, round bottom
Sterility:
non-sterile
Feature:
cap: no, graduations: no
Packaging:
pack of 1500
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless tube, polystyrene tube, round bottom tube, round bottom
sterility
non-sterile
feature
cap: no, graduations: no
packaging
pack of 1500
manufacturer/tradename
Greiner 169101
capacity
20 mL
tube diam. × L
16 mm × 152 mm
color
colorless
Features and Benefits
Greiner round bottom polystyrene tubes has the following benefits:
  • High transperancy
  • Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.
Legal Information
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)