Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 751,00 Kč |
O této položce
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F44542-0000
Feature:
Holds 10 x slides 76x26 mm
Packaging:
pack of 1 ea
751,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlifeature
Holds 10 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F44542-0000
D × W × H
10 in. (25 cm) × 2 in. (5 cm) × 1 1/4 in. (3 cm)
General description
Slide holder has a sloped groove that accepts up to 10 single or double slides standing on end. Made of durable, extruded white plastic,
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description accepts up to 10 single or double slides standing on end | description for 100 microscope slides, Hinged lid | description for 15 slides, white polyethylene | description for 78 slides, white polyethylene |
| feature Holds 10 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 15 x slides 76x26 mm | feature Holds 78 x slides 76x26 mm |
| manufacturer/tradename Bel-Art F44542-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art H44577-0000 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981B |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - |
| D × W × H 10 in. (25 cm) × 2 in. (5 cm) × 1 1/4 in. (3 cm) | D × W × H - | D × W × H - | D × W × H - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?