Merck
Z374385
Scienceware® slide box
for 100 microscope slides, Hinged lid
Synonyma:
445770000, H44577-0000, slide holder, slide organizer, slide rack, slide storage
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Bel-Art H44577-0000
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H44577-0000
General description
Supreme defense for standard 25 x 75mm (1" x 3") microscope slides
Features and Benefits
  • Heavy-walled, moisture- and insect-proof.
  • Slim, durable design
  • Easily identify slides with included numbered index on base and cover
  • Box walls are rugged and won′t bend, split, or chip.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)