Z329231
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 25 mm, diam. 12 mm
Synonyma:
PTFE, Stirring rods
About This Item
UNSPSC Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Doporučené produkty
material
PTFE-coated
oval
manufacturer/tradename
BRAND 137305
L
25 mm
diam.
12 mm
Související kategorie
General description
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Other Notes
BR137305 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)