Přejít k obsahu
Z329223
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 20 mm, diam. 10 mm
Synonyma:
PTFE, Stirring rods
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
PTFE-coated , oval
Manufacturer/tradename:
BRAND 137302
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
PTFE-coated , oval
manufacturer/tradename
BRAND 137302
L
20 mm
diam.
10 mm
General description
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Other Notes
BR137302 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)