Hlavní dokumenty
Z290572
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly replacement parts
#8 silicone stopper
About This Item
UNSPSC Code:
41104900
NACRES:
NB.24
material
silicone housing
feature
cap plug seal
packaging
pkg of 1 ea
neck diam.
41 mm
Compatibility
For 47 mm assemblies with rubber stopper #8, 1-hole
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)