Merck
W4125
Williams′ Medium E
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonyma:
Medium E, Williams E Medium, Williams’ E medium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
glucose: 2.0 g/L
phenol red: 0.0107 g/L
NaHCO3: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Williams′ E medium is a rich medium developed by Williams′ and Gunn. It is recommended for supporting long-term adult liver epithelial cell culture.
Application
Williams′ E medium has been used in culturing mice/rat primary hepatocytes.
Preparation Note
Formulated to contain 10.8 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Williams′ Medium E
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)