Hlavní dokumenty
U701000
Sigma-Aldrich
DMT-rU-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)