Merck
T301000
DMT-dT-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
2-8°C
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
500 Å
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dT-CPG
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)