Přeskočit na
U2500
Urethane
≥99%
Synonyma:
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 430,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 590,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 920,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
89.09
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-123-1
Beilstein/REAXYS Number:
635810
MDL number:
Assay:
≥99%
1 430,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 77.8 °C)
assay
≥99%
bp
182-184 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
InChI key
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Sex differences in cholinergic signaling affect functional outcomes for theta-gamma coordination in hippocampal subcircuits following experimental febrile status epilepticus.: This study uses urethane anesthesia to investigate the impact of sex differences on cholinergic signaling in the hippocampus, shedding light on neurological responses and potential therapeutic targets (Kloc et al., 2024).
  • Postinspiratory and preBötzinger complexes contribute to respiratory-sympathetic coupling in mice before and after chronic intermittent hypoxia.: Urethane is utilized in this study to explore respiratory and sympathetic nervous system interactions, providing insights into adaptive physiological mechanisms (Karlen-Amarante et al., 2024).
  • Instant clot forming and antibacterial wound dressings: Achieving hemostasis in trauma injuries with S-nitroso-N-acetylpenicillamine-tranexamic acid-propolis formulation.: This paper presents innovative urethane-based wound dressings that offer rapid clot formation and antibacterial properties, crucial for trauma care (Nguyen et al., 2024).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
9430049259076607
Urethane ≥99%
Sigma-Aldrich
U2500
Urethane
Urethane ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
94300
Urethane
Urethane analytical standard
Supelco
76607
Urethane
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
98% (CP)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
182-184 °C (lit.)
bp
182-184 °C (lit.)
bp
182-184 °C (lit.)
bp
182-184 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
mp
46-49 °C, 48-50 °C (lit.)
mp
48.5-50 °C (lit.)
mp
46-49 °C, 48-50 °C (lit.)
vapor pressure
10 mmHg ( 77.8 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 77.8 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
10 mmHg ( 77.8 °C)
vapor density
3.07 (vs air)
vapor density
3.07 (vs air)
vapor density
-
vapor density
3.07 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urethane
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
51-79-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?