Přeskočit na
94300
Urethane
≥99.0% (GC)
Synonyma:
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 180,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 660,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 550,00 Kč
4 912,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
89.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-123-1
Beilstein/REAXYS Number:
635810
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
crystals
1 180,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.07 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 77.8 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
bp
182-184 °C (lit.)
mp
46-49 °C, 48-50 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
InChI key
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
U250049259061630
Urethane ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
94300
Urethane
Urethane ≥99%
Sigma-Aldrich
U2500
Urethane
description
≥99.0% (GC)
description
≥99%
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
98% (CP)
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
form
-
form
solid
form
-
bp
182-184 °C (lit.)
bp
182-184 °C (lit.)
bp
182-184 °C (lit.)
bp
269 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.), 46-49 °C
mp
48-50 °C (lit.)
mp
48.5-50 °C (lit.)
mp
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
ester
vapor pressure
10 mmHg ( 77.8 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 77.8 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urethane
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
51-79-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?