TRUEDEXS
TrueGel3D Polymer
Modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery
About This Item
Doporučené produkty
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution (TRUEENZ-500UL) is used to dissolve dextran polymers for easy recovery of chemically fixed or live cells for post-culture analyses including RT-PCR, western blots and other molecular biological studies.
Application
Features and Benefits
- Contains dextrose polymer functionalized with thiol reactive groups for slow gelation
- Degradable polymer
Components
Caution
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Sortimentní položky
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
Protokoly
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation