SML3808
Firategrast
≥98% (HPLC)
Synonyma:
SB 683699, T 0047, T-0047, (αS)-α-[(2,6-Difluorobenzoyl)amino]-4′-(ethoxymethyl)-2′,6′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4-propanoic acid, (S)-2-(2,6-Difluorobenzamido)-3-(4′-(ethoxymethyl)-2′,6′-dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, SB-683699
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)