SML3261
JS6
≥98% (HPLC)
Synonyma:
2-(2-Fluorobenzamido)-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]benzamide, 2-Fluoro-N-(2-(2-morpholinoethylcarbamoyl)phenyl)benzamide, 2-[(2-Fluorobenzoyl)amino]-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]benzamide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1NC(C2=C(C=CC=C2)F)=O)NCCN3CCOCC3
InChI key
QEEPXSHOUBCRGQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)