SML2817
BAY-1797
≥98% (HPLC)
Synonyma:
N-(4-(3-Chlorophenoxy)-3-sulfamoylphenyl)-2-phenylacetamide, N-[3-(Aminosulfonyl)-4-(3-chlorophenoxy)phenyl]benzeneacetamide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(OC2=C(C=C(NC(CC3=CC=CC=C3)=O)C=C2)S(=O)(N)=O)=C1
InChI key
CSJYMAFXYMYNCK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)