Hlavní dokumenty
SML2716
Sigma-Aldrich
Pitolisant hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1-[3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl]piperidine hudrochloride, 1-{3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl}piperidine hydrochloride, 3-(4-Chlorophenyl)propyl 3-piperidinopropyl ether hydrochloride, BF 2649, BF2.649, Ciproxidine, Tiprolisant
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H26ClNO · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
332.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)CCCOCCCN2CCCCC2.Cl
InChI
1S/C17H26ClNO.ClH/c18-17-9-7-16(8-10-17)6-4-14-20-15-5-13-19-11-2-1-3-12-19;/h7-10H,1-6,11-15H2;1H
InChI key
XLFKECRRMPOAQS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective competitive antagonist/inverse agonist of histamine H3 receptor
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)