SML2657
MP-A08
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-Methyl-N-[2-[[[2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]phenyl]imino]methyl]phenyl]benzenesulfonamide, NSC-122314
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)\N=C\c3c(cccc3)N[S](=O)(=O)c4ccc(cc4)C)c1ccc(cc1)C
InChI key
FLDBNMYJUMAXDQ-TURZUDJPSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)