SML2645
L-Homocitrulline
≥95% (HPLC)
Synonyma:
Homocitrulline, N6-(Aminocarbonyl)-L-lysine, NSC 27428
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCCC[C@@H](C(O)=O)N)N
InChI
1S/C7H15N3O3/c8-5(6(11)12)3-1-2-4-10-7(9)13/h5H,1-4,8H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)/t5-/m0/s1
InChI key
XIGSAGMEBXLVJJ-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)