SML2624
Dexlansoprazole
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(R)-(+)-Lansoprazole, (R)-(+)2-([3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +142 to +158°, c = 1 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/t25-/m1/s1
InChI key
MJIHNNLFOKEZEW-RUZDIDTESA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)